Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Sphingosine-1-phosphate 96%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: S1P

ACRO328520010EA 223 EUR InStock
ACRO328520010
Sphingosine-1-phosphate 96%
Sphingosine-1-phosphate
Appearance: White to off-white to light yellow Powder or solid


Formule: C₁₈H₃₈NO₅P
MW: 379,478 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00270077
Numéro CAS: 26993-30-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow to light beige Powder or solid
NMR (1H-NMR) Consistent with structure
Purity ≥95.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité