DETA NONOate (NOC-18) 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
328650250 328651000
ACRO328650250EA 73.8 EUR InStock
ACRO328650250 ACRO328651000
DETA NONOate (NOC-18) 95%
DETA NONOate (NOC-18)
CAS No.: 146724-94-9
Formule: C₄H₁₃N₅O₂
MW: 163,181 g/mol
Point de fusion: 98…106 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00278808
Numéro CAS: 146724-94-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
NMR ≥94 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité