Nω-Nitro-L-arginine methyl ester hydrochloride 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: N-ω-Nitro-L-Arginine Methyl Ester Hydrochloride, L-NAME Hydrochloride, L-NAME HCl, H-Arg(NO2)-OMe.HCl, (S)-Methyl 2-amino-5-(3-nitroguanidino)pentanoate hydrochloride
328750050 328750250
ACRO328750050EA 126 EUR InStock
ACRO328750050 ACRO328750250
Nω-Nitro-L-arginine methyl ester hydrochloride 98%
Nomega-Nitro-L-arginine methyl ester hydrochloride
CAS No.: 51298-62-5
Formule: C₇H₁₅N₅O₄
MW: 269,69 g/mol
Point de fusion: 159…161 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00039052
Numéro CAS: 51298-62-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Specific optical rotation +14.0° to +16.0° (24°C, 589 nm) (c=3, CH3OH)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité