Nifedipine 98+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
329270050 329270010 329270250
ACRO329270050EA 108 EUR InStock
ACRO329270050 ACRO329270010 ACRO329270250
Nifedipine 98+%
Nifedipine
CAS No.: 21829-25-4
Formule: C₁₇H₁₈N₂O₆
MW: 346,34 g/mol
Point de fusion: 171…175 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00057326
Numéro CAS: 21829-25-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 171 to 175 °C
Loss on drying ≤0.5 %
HPLC ≥98.0 %
Residue after ignition ≤0.1 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité