Methyl (2E)-pent-2-enoate 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Methyl trans-2-pentenoate, (E)-Methyl pent-2-enoate
329720050 329720250
ACRO329720050EA 87.2 EUR InStock
ACRO329720050 ACRO329720250
Methyl (2E)-pent-2-enoate 95%
Methyl (2E)-pent-2-enoate
Appearance: Clear colorless Liquid
Formule: C₆H₁₀O₂
MW: 114,144 g/mol
Point d'éclair: 20 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00137611
Numéro CAS: 15790-88-2
ONU: 1993
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4300 to 1.4320 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité