6,7-Dihydro-4(5H)-benzofuranone 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
330080050 330080250
ACRO330080050EA 110 EUR InStock
ACRO330080050 ACRO330080250
6,7-Dihydro-4(5H)-benzofuranone 98%
6,7-Dihydro-4(5H)-benzofuranone
Appearance: Clear yellow to brown Liquid or low melting solid
Formule: C₈H₈O₂
Point d'ébullition: 115…118 °C (16 mmHg)
Point de fusion: 30…34 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00215511
Numéro CAS: 16806-93-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear yellow to brown Liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité