3-(2-Furyl)propanoic acid 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
330100010 330100100
ACRO330100010EA 48.8 EUR InStock
ACRO330100010 ACRO330100100
3-(2-Furyl)propanoic acid 98%
3-(2-Furyl)propanoic acid
Appearance: White to brown Crystalline powder
Formule: C₇H₈O₃
Point de fusion: 56…59 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00005346
Numéro CAS: 935-13-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 54 to 58 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité