3-(2-Thienyl)propanoic acid 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 3-(2-Thienyl)propionic Acid
330110010 330110050
ACRO330110010EA 39.1 EUR InStock
ACRO330110010 ACRO330110050
3-(2-Thienyl)propanoic acid 98%
3-(2-Thienyl)propanoic acid
Appearance: White to beige Crystals or needles
Formule: C₇H₈O₂S
MW: 156,199 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00047093
Numéro CAS: 5928-51-8
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to beige Crystals or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 45 to 49 °C
HPLC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité