Acrylamide : Bisacrylamide (19:1) 40% mélange dans l'eau pour biochimie
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Acrylamide-Bis
ACRO330201000EA 50.4 EUR InStock
ACRO330201000 ACRO330205000
Acrylamide : Bisacrylamide (19:1) 40% mélange dans l'eau pour biochimie
Acrylamide : Bisacrylamide
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00080848
Numéro CAS: 79-06-1
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Solution
UV (1 % in water)
UV at 290 nm A: ≤0.1
Acrylic acid (HPLC) ≤0.001 %
Conductivity ≤3 µS/cm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité