Diethyl (chloromethyl)phosphonate 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
330650010 330650050
ACRO330650010EA 83 EUR InStock
ACRO330650010 ACRO330650050
Diethyl (chloromethyl)phosphonate 98%
Diethyl (chloromethyl)phosphonate
Appearance: Clear colorless to light yellow Liquid
Formule: C₅H₁₂ClO₃P
Point d'ébullition: 109…110 °C (10 mmHg)
Densité: 1.2 g/cm³
Point d'éclair: 86 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010189
Numéro CAS: 3167-63-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4380 to 1.4400 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité