Diethylphosphonoacetic acid 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
330670050 330670250
ACRO330670050EA 34.4 EUR InStock
ACRO330670050 ACRO330670250
Diethylphosphonoacetic acid 98%
Diethylphosphonoacetic acid
Appearance: Clear colorless to yellow Viscous liquid
Formule: C₆H₁₃O₅P
Point d'ébullition: 150 °C
Densité: 1.22 g/cm³
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00192032
Numéro CAS: 3095-95-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4440 to 1.4460 (20°C, 589 nm)
Titration with NaOH ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité