2-Methylallylamine 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 3-Amino-2-methyl-1-propene
330700010 330700050
ACRO330700010EA 92.1 EUR InStock
ACRO330700010 ACRO330700050
2-Methylallylamine 97%
2-Methylallylamine
Appearance: Clear colorless to light yellow Liquid
Formule: C₄H₉N
MW: 71,123 g/mol
Point d'ébullition: 78 °C (760 mmHg)
Densité: 0.78 g/cm³
Point d'éclair: –28 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00053646
Numéro CAS: 2878-14-0
ONU: 1993
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4290 to 1.4320 (20°C, 589 nm)
Titration with HClO4 ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité