1-Adamantaneacetic acid 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
331560010 331560100 331560050
ACRO331560010EA 32 EUR InStock
ACRO331560010 ACRO331560100 ACRO331560050
1-Adamantaneacetic acid 98%
1-Adamantaneacetic acid
CAS No.: 4942-47-6
Formule: C₁₂H₁₈O₂
Point de fusion: 138…140 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00074728
Numéro CAS: 4942-47-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 134 to 138 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité