1-Methyl-1H-indole-3-carbaldehyde 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 1-Methylindole-3-carboxaldehyde
331610010 331610100
ACRO331610010EA 32 EUR InStock
ACRO331610010 ACRO331610100
1-Methyl-1H-indole-3-carbaldehyde 97%
1-Methyl-1H-indole-3-carbaldehyde
CAS No.: 19012-03-4
Formule: C₁₀H₉NO
MW: 159,188 g/mol
Point de fusion: 67…72 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014570
Numéro CAS: 19012-03-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to orange to brown Crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 67 to 72 °C
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité