2-Diethoxyphosphorylethylazanium 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
332220010 332220050
ACRO332220010EA 133 EUR InStock
ACRO332220010 ACRO332220050
2-Diethoxyphosphorylethylazanium 97%
2-Diethoxyphosphorylethylazanium
CAS No.: 203192-98-7
Formule: C₆H₁₆NO₃P·C₂H₂O₄
Point de fusion: 135…141 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00800256
Numéro CAS: 203192-98-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 135 to 141 °C
Titration with HClO4 ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité