(R)-(-)-5-(Hydroxymethyl)-2-pyrrolidinone 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
333560010 333560050 333560250
ACRO333560010EA 32.1 EUR InStock
ACRO333560010 ACRO333560050 ACRO333560250
(R)-(-)-5-(Hydroxymethyl)-2-pyrrolidinone 98%
(R)-(-)-5-(Hydroxymethyl)-2-pyrrolidinone
CAS No.: 66673-40-3
Formule: C₅H₉NO₂
Point d'ébullition: 147…149 °C
Point de fusion: 77…84 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00077791
Numéro CAS: 66673-40-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow Crystalline powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 77 to 84 °C
HPLC ≥97.5 %
Specific optical rotation -27° to -35° (20 °C, 589 nm) (c=1, C2H5OH)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité