4,6-Diaminoresorcinol dihydrochloride 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
333670050 333670250 333671000
ACRO333670050EA 86.6 EUR InStock
ACRO333670050 ACRO333670250 ACRO333671000
4,6-Diaminoresorcinol dihydrochloride 98%
4,6-Diaminoresorcinol dihydrochloride
Appearance: Grey-brown Crystalline solid
Formule: C₆H₈N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00143239
Numéro CAS: 16523-31-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Grey-brown Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité