1-(3-Dimethylaminopropyl)-3-ethylcarbodiimide methiodide 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
334120010 334120100
ACRO334120010EA 27.9 EUR InStock
ACRO334120010 ACRO334120100
1-(3-Dimethylaminopropyl)-3-ethylcarbodiimide methiodide 98%
1-(3-Dimethylaminopropyl)-3-ethylcarbodiimide methiodide
Appearance: White to off-white Crystalline powder
Formule: CH₃CH₂N=C=N(CH₂)₃N(CH₃)₃I
MW: 297,17 g/mol
Point de fusion: 92…97 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00011833
Numéro CAS: 22572-40-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 92 to 97 °C
Titration Argentometric ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité