Oxyde de 2-(2-butoxyéthoxy)éthyle et de 6-propylpiperonyle 90% tech.
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
334161000 334165000
ACRO334161000EA 55 EUR InStock
ACRO334161000 ACRO334165000
Oxyde de 2-(2-butoxyéthoxy)éthyle et de 6-propylpiperonyle 90% tech.
Oxyde de 2-(2-butoxyéthoxy)éthyle et de 6-propylpiperonyle
Formule: C₁₉H₃₀O₅
Point d'ébullition: 180 °C (1 mmHg)
Point d'éclair: 170 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005842
Numéro CAS: 51-03-6
ONU: 3082
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4970 to 1.5070 (20°C, 589 nm)
GC ≥88 %
Specific gravity (20°C) 1.055 to 1.065
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité