(1S,2S)-2-Amino-1-(4-nitrophenyl)propane-1,3-diol 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
334800050 334800250 334801000
ACRO334800050EA 39.5 EUR InStock
ACRO334800050 ACRO334800250 ACRO334801000
(1S,2S)-2-Amino-1-(4-nitrophenyl)propane-1,3-diol 96%
(1S,2S)-2-Amino-1-(4-nitrophenyl)propane-1,3-diol
CAS No.: 2964-48-9
Formule: C₉H₁₂N₂O₄
Point de fusion: 160…166 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007359
Numéro CAS: 2964-48-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 160 to 166 °C
Specific optical rotation +29° to +33° (20 °C, 589 nm) (c=1, 6 N HCl)
Titration with HClO4 ≥95 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité