Ethyl-1-hydroxycyclopropanecarboxylate 90%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Ethyl 1-hydroxycyclopropanecarboxylate
335300010 335300050
ACRO335300010EA 110 EUR InStock
ACRO335300010 ACRO335300050
Ethyl-1-hydroxycyclopropanecarboxylate 90%
Ethyl-1-hydroxycyclopropanecarboxylate
CAS No.: 137682-89-4
Formule: C₆H₁₀O₃
MW: 130,143 g/mol
Point d'ébullition: 78 °C (15 mmHg)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01863257
Numéro CAS: 137682-89-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear light yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4400 to 1.4470 (20°C, 589 nm)
GC ≥88 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité