(S)-(+)-γ-Hydroxymethyl-γ-butyrolactone 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
337640010 337640050
ACRO337640010EA 95.5 EUR InStock
ACRO337640010 ACRO337640050
(S)-(+)-γ-Hydroxymethyl-γ-butyrolactone 97%
(S)-(+)-gamma-Hydroxymethyl-gamma-butyrolactone
CAS No.: 32780-06-6
Formule: C₅H₈O₃
Point d'ébullition: 110…115 °C (2 mmHg)
Densité: 1.23 g/cm³
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00066224
Numéro CAS: 32780-06-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4680 to 1.4720 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Specific optical rotation +30.5° to +36.5° (20°C, 589 nm) (c=3, EtOH)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité