Dimethyl(2-hydroxyethyl)phosphonate 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
338160050 338160250
ACRO338160050EA 108 EUR InStock
ACRO338160050 ACRO338160250
Dimethyl(2-hydroxyethyl)phosphonate 95%
Dimethyl(2-hydroxyethyl)phosphonate
Appearance: Clear colorless to light yellow Liquid
Formule: C₄H₁₁O₄P
Point d'ébullition: 98…104 °C (.1 mmHg)
Densité: 1.247 g/cm³
Point d'éclair: 192 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00043376
Numéro CAS: 54731-72-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4410 to 1.4460 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité