Trimethyl(vinyloxy)silane 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
338700010 338700050
ACRO338700010EA 33.8 EUR InStock
ACRO338700010 ACRO338700050
Trimethyl(vinyloxy)silane 97%
Trimethyl(vinyloxy)silane
Appearance: Clear light yellow Liquid
Formule: C₅H₁₂OSi
Point d'ébullition: 74…75 °C (760 mmHg)
Densité: 0.77 g/cm³
Point d'éclair: –10 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00054764
Numéro CAS: 6213-94-1
ONU: 1993
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3885 to 1.3905 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité