Oxypurinol 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
339940010 339940050 339940250
ACRO339940010EA 78.4 EUR InStock
ACRO339940010 ACRO339940050 ACRO339940250
Oxypurinol 99%
Oxypurinol
Appearance: Light yellow Powder
Formule: C₅H₄N₄O₂
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00047205
Numéro CAS: 2465-59-0
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité