8-Methylnonanoic acid 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Isodecanoic acid
342340010 342342500
ACRO342340010EA 600 EUR InStock
ACRO342340010 ACRO342342500
8-Methylnonanoic acid 97%
8-Methylnonanoic acid
CAS No.: 5963-14-4
Formule: C₁₀H₂₀O₂
MW: 172,268 g/mol
Point d'ébullition: 118…120 °C (2 mmHg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00044086
Numéro CAS: 5963-14-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4330 to 1.4350 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité