Aluminum phosphate, pur
Fournisseur: Thermo Scientific
ACRO344441000EA 45.8 EUR InStock
ACRO344441000 ACRO344440025 ACRO344445000
Aluminum phosphate, pur
Aluminum phosphate
Formule: AlPO₄
MW: 121,951 g/mol
Point de fusion: >1500 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003430
Numéro CAS: 7784-30-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Powder
Titration ≥80.0 % (AlPO4)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité