N,N,N',N'-Tetraacetylethylenediamine 90%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: N,N-(Ethane-1,2-diyl)bis(N-acetylacetamide), Tetraacetylethylenediamine
344592500 344590500
ACRO344592500EA 134 EUR InStock
ACRO344592500 ACRO344590500
N,N,N',N'-Tetraacetylethylenediamine 90%
N,N,N',N'-Tetraacetylethylenediamine
CAS No.: 10543-57-4
Formule: C₁₀H₁₆N₂O₄
MW: 228,25 g/mol
Point d'ébullition: 140 °C (2hPa)
Point de fusion: 149…154 °C
Point d'éclair: 140 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014967
Numéro CAS: 10543-57-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Off-white to beige Granular powder
Infrared spectrum Conforms
Assay ≥88 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité