3-Aminopropylphosphonic acid 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
344940010 344940050
ACRO344940010EA 220 EUR InStock
ACRO344940010 ACRO344940050
3-Aminopropylphosphonic acid 97%
3-Aminopropylphosphonic acid
CAS No.: 13138-33-5
Formule: C3H10NO3P
Point de fusion: 290…294 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008222
Numéro CAS: 13138-33-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité