Iron(III) sulphate pentahydrate 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
345230050 345235000 345230051 345231000
ACRO345230050EA 50.3 EUR InStock
ACRO345230050 ACRO345235000 ACRO345230051 ACRO345231000
Iron(III) sulphate pentahydrate 97%
Iron(III) sulphate pentahydrate
CAS No.: 142906-29-4
Formule: Fe₂H₁₀O₁₇S₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149716
Numéro CAS: 142906-29-4
ONU: 3260
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Off-white to yellow to beige to grey Crystalline or granular powder
Degree of hydration May vary
Titration with Na2S2O3 20.7 to 23 % (as Fe)
Chloride (Cl) ≤50 ppm
Nitrate (NO3) ≤200 ppm
Phosphate (PO4) ≤30 ppm
Arsenic (As) ≤5 ppm
Copper (Cu) ≤20 ppm
Zinc (Zn) ≤50 ppm
Ferrous iron (Fe 2+) ≤200 ppm
Insoluble matter ≤0.01 % (in HCl)
Subst not pptd by NH3 ≤0.05 % (as SO4)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité