Ethyl (R)-(-)-3-hydroxybutyrate 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Ethyl (R)-3-hydroxybutyrate, (R)-(-)-3-Hydroxybutyric Acid Ethyl Ester
345760010 345760050
ACRO345760010EA 46.1 EUR InStock
ACRO345760010 ACRO345760050
Ethyl (R)-(-)-3-hydroxybutyrate 98%
Ethyl (R)-(-)-3-hydroxybutyrate
Appearance: Clear colorless Liquid
Formule: C₆H₁₂O₃
MW: 132,16 g/mol
Point d'ébullition: 75…76 °C (12 mmHg)
Densité: 1.017 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00075386
Numéro CAS: 24915-95-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4195 to 1.4215 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Specific optical rotation -43° to -47° (20°C, 589 nm) (c=1, CHCl3)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité