N-Pivaloyl-o-toluidine 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: N-(2-Chlorophenyl)-2,2-dimethylpropanamide, N-(o-tolyl)pivalamide
346730050 346730250
ACRO346730050EA 101 EUR InStock
ACRO346730050 ACRO346730250
N-Pivaloyl-o-toluidine 99%
N-Pivaloyl-o-toluidine
Appearance: White Crystalline powder
Formule: C₁₂H₁₇NO
MW: 191,274 g/mol
Point de fusion: 111…115 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00075432
Numéro CAS: 61495-04-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 111 to 115 °C
GC ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité