Flavin adenine dinucleotide disodium salt
Fournisseur: Thermo Scientific
ACRO347212500EA 131 EUR InStock
ACRO347212500 ACRO347210010
Flavin adenine dinucleotide disodium salt
Flavin adenine dinucleotide disodium salt
Formule: C₂₇H₃₃N₉O₁₅P₂
MW: 829,52 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00151217
Numéro CAS: 84366-81-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to orange Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤10 % (K.F.)
UV spectrophotometry ≥90 % (lambda max. 450 nm, pH 7)
UV spectrophotometry molar absorptivity 11300 +/- 4%, on dry substance
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité