(3R,4R)-1-Benzylpyrrolidine-3,4-diol 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
348720010 348720050
ACRO348720010EA 87.4 EUR InStock
ACRO348720010 ACRO348720050
(3R,4R)-1-Benzylpyrrolidine-3,4-diol 97%
(3R,4R)-1-Benzylpyrrolidine-3,4-diol
CAS No.: 163439-82-5
Formule: C₁₁H₁₅NO₂
Point de fusion: 95…101 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01073894
Numéro CAS: 163439-82-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Off-white to yellow to light brown Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 95 to 101 °C
GC ≥96.0 %
Specific optical rotation -29° to -35° (20 °C, 589 nm) (c=1, MeOH)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité