(3S,4S)-(+)-1-Benzyl-3,4-pyrrolidindiol 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
348730010 348730050
ACRO348730010EA 140 EUR InStock
ACRO348730010 ACRO348730050
(3S,4S)-(+)-1-Benzyl-3,4-pyrrolidindiol 97%
(3S,4S)-(+)-1-Benzyl-3,4-pyrrolidindiol
CAS No.: 90365-74-5
Formule: C₁₁H₁₅NO₂
Point de fusion: 95…101 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01073893
Numéro CAS: 90365-74-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Off-white to yellow to light brown Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 95 to 101 °C
GC ≥96.0 %
Specific optical rotation +29° to +35° (20 °C, 589 nm) (c=1, MeOH)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité