1,2-O-Isopropylidene-ɑ-D-xylofuranose 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
348880100 348880250 348881000
ACRO348880100EA 143 EUR InStock
ACRO348880100 ACRO348880250 ACRO348881000
1,2-O-Isopropylidene-ɑ-D-xylofuranose 99%
1,2-O-Isopropylidene-alpha-D-xylofuranose
Appearance: White Waxy solid or coarse crystals and/or chunks
Formule: C₈H₁₄O₅
Point d'ébullition: 112…114 °C (.1 mmHg)
Point de fusion: 68…70 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00063295
Numéro CAS: 20031-21-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Waxy solid or coarse crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %
Specific optical rotation -17° to -19° (20°C, 589 nm) (c=1, water)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité