Lauroyl peroxide 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
349741000 349745000
ACRO349741000EA 74.2 EUR InStock
ACRO349741000 ACRO349745000
Lauroyl peroxide 99%
Lauroyl peroxide
CAS No.: 105-74-8
Formule: (C₁₁H₂₃CO)₂O₂
Point de fusion: 53…57 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00008964
Numéro CAS: 105-74-8
ONU: 3106
ADR: 5.2,
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Powder or granules or flakes or pellets
Infrared spectrum Conforms
Melting point 53 to 57 °C
Titration Iodometric ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité