D-ɑ-Tocopherylquinone 90-95%
Fournisseur: Thermo Scientific
ACRO350305000EA 581 EUR InStock
ACRO350305000
D-ɑ-Tocopherylquinone 90-95%
D-alpha-Tocopherylquinone
Appearance: Clear amber to red Viscous liquid
Formule: C₂₉H₅₀O₃
MW: 446,72 g/mol
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00135657
Numéro CAS: 7559-04-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear amber to red Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥90 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité