9-Acridinecarboxylic acid hydrate 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
400220050 400220010 400220250
ACRO400220050EA 217 EUR InStock
ACRO400220050 ACRO400220010 ACRO400220250
9-Acridinecarboxylic acid hydrate 97%
9-Acridinecarboxylic acid hydrate
CAS No.: 332927-03-4
Formule: C₁₄H₁₁NO₃
MW: 241,24 g/mol
Point de fusion: 220 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149578
Numéro CAS: 332927-03-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Bright yellow to yellow-green Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤15 % (K.F.)
Titration with NaOH ≥96.0 % (on dry substance)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité