Barium chloranilate trihydrate
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
401660250 401661000
ACRO401660250EA 157 EUR InStock
ACRO401660250 ACRO401661000
Barium chloranilate trihydrate
Barium chloranilate trihydrate
Appearance: Brown Powder
Formule: C₆H₂Cl₂O₄
MW: 344,29 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00150175
Numéro CAS: 32458-20-1
ONU: 1564
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Suitability (for Sulfate determination) Passes test
Titration with NaOH 94 to 108 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité