Sodium benzenesulphonate 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
401850250 401851000 401855000
ACRO401850250EA 30.1 EUR InStock
ACRO401850250 ACRO401851000 ACRO401855000
Sodium benzenesulphonate 98%
Sodium benzenesulphonate
CAS No.: 515-42-4
Formule: C₆H₆O₃S
Point de fusion: 450 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00065179
Numéro CAS: 515-42-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤2 % (1 g, 105°C, 3 h)
Solubility (5% in water) Clear colorless to almost colorless
HPLC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité