Chlorure de benzylhexadécyldiméthylammonium hydraté 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
ACRO402070050EA 20.9 EUR InStock
ACRO402070050 ACRO402075000
Chlorure de benzylhexadécyldiméthylammonium hydraté 97%
Chlorure de benzylhexadécyldiméthylammonium hydraté
Formule: C₂₅H₄₆ClN
Point de fusion: 54…58 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011625
Numéro CAS: 122-18-9
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to cream Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥96.0 % (on anhydrous substance)
Water ≤10 % (K.F.)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité