Brucine sulphate heptahydrate 98+% ACS
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
ACRO403290100EA 38.4 EUR InStock
ACRO403290100 ACRO403290250
Brucine sulphate heptahydrate 98+% ACS
Brucine sulphate heptahydrate
Appearance: White to off-white Crystalline powder
Formule: C₂₃H₂₆N₂O₄
MW: 887,01 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00150159
Numéro CAS: 60583-39-3
ONU: 2811
ADR: 6.1,I
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤13.0 % (1 g, 105°C, 6 h)
Residue after ignition ≤0.1 %
Titration with HClO4 ≥98.0 % (on dry substance)
Sensitivity (to nitrate) Passes test
Clarity of solution Passes test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité