N-tert-Butylacrylamide 97%, pur
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
403451000 403455000
ACRO403451000EA 99.7 EUR InStock
ACRO403451000 ACRO403455000
N-tert-Butylacrylamide 97%, pur
N-tert-Butylacrylamide
Appearance: White to off-white Powder and/or chunks
Formule: C₇H₁₃NO
MW: 127,19 g/mol
Point de fusion: 128…130 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00026271
Numéro CAS: 107-58-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 126 to 131 °C
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité