Chlorazol black E, pur, certifié
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Direct Black 38
404400250 404401000
ACRO404400250EA 156 EUR InStock
ACRO404400250 ACRO404401000
Chlorazol black E, pur, certifié
Chlorazol black E
CAS No.: 1937-37-7
Formule: C₃₄H₂₇N₉O₇S₂
MW: 781,73 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00066363
Numéro CAS: 1937-37-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Dark brown to black Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
UV Lambda max 597 to 602 nm
Absorption Ratio P-15/P+15 0.97 to 1.00
BSC Certification Passes
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité