Coumarin 343, pur qualité Laser
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 2,3,6,7-Tetrahydro-11-oxo-1H,5H,11H-[1]benzopyrano[6,7,8-ij]quinolizine-10-carboxylic Acid, 11-oxo-2,3,5,6,7,11-Hexahydro-1H-pyrano[2,3-f]pyrido[3,2,1-ij]quinoline-10-carboxylic acid
405685000 405681000
ACRO405685000EA 246 EUR InStock
ACRO405685000 ACRO405681000
Coumarin 343, pur qualité Laser
Coumarin 343
Appearance: Orange Crystalline powder
Formule: C₁₆H₁₅NO₄
MW: 285,30 g/mol
Point de fusion: 240 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051335
Numéro CAS: 55804-65-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
UV Lambda max 409 nm (in Basic Ethanol)
Fluorescence max 470 nm (in Basic Ethanol)
Optimum lasing 518 nm (in Methanol)
Suitability (for use as a laser dye) Passes test
Molar absorption coefficient 19900 l/(mol.cm) (at Lambda max)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité