Dextran pour biochimie, fraction élevée
Fournisseur: Thermo Scientific
406261000 406260010
ACRO406261000EA 127 EUR InStock
ACRO406261000 ACRO406260010
Dextran pour biochimie, fraction élevée
Dextran
Formule: (C₆H₁₀O₅)n
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00130935
Numéro CAS: 9004-54-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤9.0 %
Sulfated ash ≤2.0 %
UV at 375 nm A: ≤0.15
Viscosity 0.4 to 0.5 (1 % at 37°C)
Average molecular weight 250000
pH 4.5 to 7.0 (6 % in water)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité