Zinc(II) dibenzyldithiocarbamate 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
406440250 406441000
ACRO406440250EA 167 EUR InStock
ACRO406440250 ACRO406441000
Zinc(II) dibenzyldithiocarbamate 95%
Zinc(II) dibenzyldithiocarbamate
Appearance: White to off-white Powder
Formule: C₁₅H₁₅NS₂
MW: 610,19 g/mol
Point de fusion: 183…188 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014470
Numéro CAS: 14726-36-4
ONU: 3077
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 183 to 188 °C
Assay ≥94 % (ex Zn)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité