Diethyl iminodiacetate 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
407320250 407321000 407320050
ACRO407320250EA 138 EUR InStock
ACRO407320250 ACRO407321000 ACRO407320050
Diethyl iminodiacetate 98%
Diethyl iminodiacetate
Appearance: Clear colorless to yellow Liquid
Formule: C₈H₁₅NO₄
Point d'ébullition: 248 °C (760 mmHg)
Densité: 1.08 g/cm³
Point d'éclair: 104 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041925
Numéro CAS: 6290-05-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4350 to 1.4380 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité