L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
4-(4-Dimethylaminophenylazo)benzoic acid sodium salt 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: p-Methyl red, Sodium 4-(4-dimethylaminophenylazo)benzoate
408110100 408110025
ACRO408110100EA 171 EUR InStock
ACRO408110100 ACRO408110025
4-(4-Dimethylaminophenylazo)benzoic acid sodium salt 97%
4-(4-Dimethylaminophenylazo)benzoic acidsodium salt
CAS No.: 845-46-5
Formule: C₁₅H₁₄N₃O₂Na
MW: 291.28 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00020350
Numéro CAS: 845-46-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Assay ≥96.0 %
Visual transition interval from pH 1.0 (red) to pH 3.0 (yellow)
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité